Learn More
Diclofenacmethylester, LoGiCal
Artikelnummer. 30459707
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459707 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459707 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0006.10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diclofenac methyl ester
CAS 15307-78-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diclofenac methyl ester
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H13 Cl2 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Methyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Methyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. B (EP), Methyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C15H13Cl2NO2/c1-20-14(19)9-10-5-2-3-8-13(10)18-15-11(16)6-4-7-12(15)17/h2-8,18H,9H2,1H3
Lösungstyp Neat
SMILES COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-Name Methyl-2-[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]acetat
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 310.18
Menge 10 mg
Formelmasse 309.0323 g/mol