missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diclofenac-Carbonsäure (Diclofenac-Metabolit), TRC

Artikelnummer. 30179779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179779 5 mg 5 Milligramm
30179771 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179779 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4356705MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13625-57-5
Summenformel C13 H9 Cl2 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.12
Synonym 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
IUPAC-Name 2-(2,6-Dichloranilino)Benzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H9Cl2NO2/c14-9-5-3-6-10(15)12(9)16-11-7-2-1-4-8(11)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
Formelmasse 281.001
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.