Learn More
Diclofenac-Carbonsäure (Diclofenac-Metabolit), TRC
Artikelnummer. 30179771
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179771 25 mg 25 Milligramm
30179779 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43567025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13625-57-5
Summenformel C13 H9 Cl2 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.12
Synonym 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
IUPAC-Name 2-(2,6-Dichloranilino)Benzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H9Cl2NO2/c14-9-5-3-6-10(15)12(9)16-11-7-2-1-4-8(11)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
Formelmasse 281.001