Learn More
Carbonylchlorhydridotris-(triphenylphosphin)-ruthenium(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11370014 25 g 25 Gramm
11350014 1 g 1 Gramm
11360014 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11370014 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00373.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 15529-49-4 | C54H45Cl2P3Ru | 958.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Dichlortris(Triphenylphosphin)Ruthenium(II) wird als Katalysator für die Synthese von Furanen aus Allenylsulfiden verwendet. C-H Aktivierungskatalysator in einem Ruthenium/Lewis Säure-System. Es wird bei der Kharasch-Zugabe von Chlorkohlenwasserstoffen zu Alkenen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15529-49-4
Summenformel C54H45Cl2P3Ru
Molekulargewicht (g/mol) 958.85
MDL-Nummer MFCD00013077
InChI-Schlüssel KSHWMFNJCNGTJO-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorotris triphenylphosphine ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii chloride, dichlorotris triphenylphosphino ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii dichloride, dichlorotris triphenylphosphine ruthenium, ruthenium ii-tris triphenylphosphine dichloride, tris triphenylphosphine dichlororuthenium, ruthenium dichlorotris triphenylphosphine, pubchem12822
PubChem CID 11007548
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ru+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Schmelzpunkt 132°C to 134°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Dichlorruthenium;triphenylphosphan
Formelmasse 958.86
Reinheit (%) 97%