Learn More
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyll)phenyl]diiridium(III), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362909 500 mg 500 Milligramm
11352909 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362909 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27752.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92220-65-0 | C22H16ClIrN2 | 536.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92220-65-0
Summenformel C22H16ClIrN2
Molekulargewicht (g/mol) 536.05
MDL-Nummer MFCD07784515,MFCD28144567
InChI-Schlüssel ORDROLZETYMBQO-UHFFFAOYSA-M
Synonym bis 2-pyridin-2-yl phenyl iridium iii chloride
PubChem CID 132274317
IUPAC-Name Iridium(3+);2-phenylpyridin;chlorid
SMILES [Cl-].[Ir+3].C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Menge 500 mg
Formelmasse 1072.09