Learn More
Dichlorphenylphosphin, TRC
Artikelnummer. 30386946
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386946 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386946 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4746155MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorophenylphosphine
CAS 644-97-3
Summenformel C6H5Cl2P
Menge 5 mg
Synonym P-Phenylphosphonous dichloride (ACI), Phosphonous dichloride, phenyl- (6CI, 8CI, 9CI), Dichlorophenylphosphine, NSC 66478, Phenyl phosphorus dichloride, Phenyldichlorophosphine, Phenylphosphine dichloride, Phenylphosphinous dichloride, Phenylphosphonous acid dichloride, Phenylphosphonous dichloride, Phosphine, dichlorophenyl-
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClP(Cl)c1ccccc1
IUPAC-Name Dichlor(phenyl)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 178.98
Formelmasse 177.9506