Learn More
Dichlorophenylphosphin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484013
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484013 50 g 50 Gramm
11494013 250 g 250 Gramm
11474013 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484013 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10284.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 644-97-3 | C6H5Cl2P | 178.98 g/mol
Dichlorophenylphosphine and its derivatives are used as an intermediate to make plasticizers, antioxidants, stabilizers, catalysts and high pressure lubricant additives and in lacquer formulatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dichlorphenylphosphin und seine Derivate werden als Zwischenprodukt zur Herstellung von Weichmachern, Antioxidantien, Stabilisatoren, Katalysatoren und Hochdruck-Schmierstoffen sowie in der Lackformulierung verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftfeuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit und Luft. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 644-97-3
Summenformel C6H5Cl2P
Molekulargewicht (g/mol) 178.98
MDL-Nummer MFCD00000528
InChI-Schlüssel IMDXZWRLUZPMDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorophenylphosphine, phenylphosphonous dichloride, phenyldichlorophosphine, benzenephosphonous dichloride, dichloro phenyl phosphine, phosphonous dichloride, phenyl, phenylphosphine dichloride, phenyl phosphorus dichloride, phenylphosphorus dichloride, phosphine, dichlorophenyl
PubChem CID 12573
IUPAC-Name Dichlor(phenyl)phosphan
SMILES ClP(Cl)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorophenylphosphine
Schmelzpunkt -51°C
Dichte 1.319
Siedepunkt 99°C to 101°C (11 mmHg)
Flammpunkt 102°C (215°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.598
Menge 50 g
UN-Nummer UN2798
Beilstein 508189
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 178.99
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorophenylphosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichlorophenylphosphine