Learn More
Dichlorphenylboran, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378497
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11378497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032583.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 873-51-8 | C6H5BCl2 | 158.816 g/mol
Dichlorophenylborane is widely used as a catalyst in Antiproliferative macrolide and cell migration inhibitor lactimidomycin and in enantioselective synthesis of polypeptide segments using vinylogous Mukaiyama aldol reactions and in enantioselective Diels-Alder cycloadditions after its reaction with allo-threonine derivatives. It is a stereo selective alkylative ring opening of cyclic anhydrides and in cross-metathesis reaction of amino derivatives with olefines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-51-8
Summenformel C6H5BCl2
Molekulargewicht (g/mol) 158.816
MDL-Nummer MFCD00013612
InChI-Schlüssel NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylboron dichloride, borane, dichlorophenyl, dichloro phenyl borane, phenyldichloroborane, phenylboron dibromide, dichlorophenylboron, dichloro-phenyl borane, dichlorophenylborane, bis chloranyl-phenyl-borane, dichloro-phenyl-boron
PubChem CID 136678
IUPAC-Name Dichloro(phenyl)boran
SMILES B(C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorophenylborane
Schmelzpunkt 7°C
Farbe Farblos
Dichte 1.194 g/mL
Siedepunkt 175°C
Flammpunkt 14°C (57°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.545
Menge 1 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 2243576
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (Reacts violently).
Formelmasse 158.83
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit