Learn More
Dichlorophen, TRC
Artikelnummer. 30378428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30378428 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378428 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4359705G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorophen
CAS 97-23-4
Summenformel C13 H10 Cl2 O2
Menge 5 g
Synonym 2,2'-Methylenebis[4-chlorophenol], 2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichlorodiphenylmethane, 4,4'-Dichloro-2,2'-methylenediphenol, 5,5'-Dichloro-2,2'-dihydroxydiphenylmethane, Anthiphen, Antifen, Bis(2-hydroxy-5-chlorophenyl)methane, Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane, Bis(chlorohydroxyphenyl)methane, Cordocel, DDDM, DDM, Di(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)methane, Dicestal, Dichlorofen, Dichlorophen, Dichlorophen B, Dichlorophene, Dichlorophene 10, Dichlorphen, Diclorofen, Didroxan, Didroxane, Difentan, Diphentane 70, Diphenthane 70, Embephen, Fungicide GM, Fungicide M, G 4, G 4 Pure, G 4 Technical, Gefir, Gingivit, Giv Gard G 4-40, Halenol, Hyosan, Korium, M 213, M 213 (biocide), NSC 38642, NSC 39467, Palacel, Panacide, Plath-Lyse, Prevental, Preventol, Preventol GD, Preventol GDC, Sandocide, Sindar G 4, Taeniatol, Teniathane, Teniatol, Teniotol, Vermithana, Xanbac
InChI-Formel InChI=1S/C13H10Cl2O2/c14-10-1-3-12(16)8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)17/h1-4,6-7,16-17H,5H2
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1Cc2cc(Cl)ccc2O
IUPAC-Name 4-Chlor-2-[(5-Chlor-2-hydroxyphenyl)methyl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 269.12
Formelmasse 268.0058