Learn More
Dichloromethylsilane, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10153190 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10153190 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10153190 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 147395000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethylsilane
Namenshinweis 97%
CAS 75-54-7
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1000g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel CH4Cl2Si
Strukturformel CH3SiHCl2
Brechungsindex 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00000494
Menge 500 mL
Beilstein 04, I, 581
Synonym Methyldichlorosilane
Formelmasse 115.04
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid