Learn More
Dichlormethylphosphin, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10184692
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
676-83-5
CH3Cl2P
116.909
MFCD00013616
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
methyldichlorophosphine, dichloromethylphosphine, methylphosphonous dichloride, dichloro methyl phosphane, phosphonous dichloride, p-methyl, ch3pcl2, phosphonous dichloride, methyl, methyl phosphonous dichloride, methylphosphorus dichloride, phosphine, dichloromethyl
61194
Dichlor(methyl)phosphan
CP(Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
676-83-5
CH3Cl2P
116.909
MFCD00013616
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
methyldichlorophosphine, dichloromethylphosphine, methylphosphonous dichloride, dichloro methyl phosphane, phosphonous dichloride, p-methyl, ch3pcl2, phosphonous dichloride, methyl, methyl phosphonous dichloride, methylphosphorus dichloride, phosphine, dichloromethyl
61194
Dichlor(methyl)phosphan
CP(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dichloromethylphosphine
Dichte 1.3000g/mL
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3PCl2
Menge 10 g
Formelmasse 116.92
Güte Eigenschaften