Learn More
Dichlormethylphenylsilan, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 147380100
Additional Details : CAS : 149-74-6 Gewicht : 0.06176kg Transport : UN number : 2437 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 10mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
149-74-6 | |
191.13 | |
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N | |
9006 | |
C[Si](C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl |
C7H8Cl2Si | |
MFCD00000490 | |
methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl | |
Dichlor-methyl-phenylsilan |
Spezifikation
Dichloromethylphenylsilane | |
82°C | |
Glasflasche | |
1.176 | |
Farblos | |
98% | |
98% | |
C6H5Si(CH3)Cl2 | |
methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl | |
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlor-methyl-phenylsilan | |
9006 | |
Flüssig |
1.1760g/mL | |
Authentic | |
1.5180 to 1.52 | |
205°C | |
10mL | |
149-74-6 | |
C7H8Cl2Si | |
MFCD00000490 | |
Solubility in water: reacts with water | |
C[Si](C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl | |
191.13 | |
191.13 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- Dichloromethylphenylsilane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.