Learn More
Dichlormethan, für HPLC, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 2.5L, 39 deg.C, Colorless, 84.93g/mol, -97 deg.C, 881, Amber glass bottle, Liquid, 2.93, 350mbar at 20 deg.C, 0.43 mPaS at 20 deg.C
Marke: Fisher Chemical D/1856/PB17
116.82 CHF gültig bis 2021-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "14803" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 75-09-2 Gewicht : 3.31250kg Transport : UN number : 1593 Chem class : 6.1 Pack group : III
Beschreibung
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 2.5L, 39 deg.C, Colorless, 84.93g/mol, -97 deg.C, 881, Amber glass bottle, Liquid, 2.93, 350mbar at 20 deg.C, 0.43 mPaS at 20 deg.C
Spezifikation
75-09-2 | |
881 | |
Flüssig | |
350mbar at 20°C | |
0.43 mPaS at 20°C | |
Farblos | |
2.5L |
CH2Cl2 | |
84.93g/mol | |
Kunststoffbeschichtete Glasflasche | |
2.93 | |
39°C | |
-97°C |
Sicherheit und Handhabung
- Dichloromethane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.