Learn More
Dichlormethan, für HPLC, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 2.5L, 39 deg.C, Colorless, 84.93g/mol, -97 deg.C, 881, Amber glass bottle, Liquid, 2.93, 350mbar at 20 deg.C, 0.43 mPaS at 20 deg.C
Marke:  Fisher Chemical D/1856/21
Additional Details : CAS : 75-09-2 Gewicht : 6.62500kg Transport : UN number : 1593 Chem class : 6.1 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10030120
  • 278.16 CHF / 5 Liter
Voraussichtliches Versanddatum: 17-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 2.5L, 39 deg.C, Colorless, 84.93g/mol, -97 deg.C, 881, Amber glass bottle, Liquid, 2.93, 350mbar at 20 deg.C, 0.43 mPaS at 20 deg.C
Spezifikation
Spezifikation
75-09-2
881
Flüssig
350mbar at 20°C
0.43 mPaS at 20°C
Farblos
5L
CH2Cl2
84.93g/mol
Aluminiumdose
2.93
39°C
-97°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate