Learn More
Dichlormethan, Honeywell™
Click to view available options
5 l-Aluminiumflasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
CAS | 75-09-2 |
PubChem CID | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
Reinheit (%) | min. 99.9 Gew.% |
Güte | Reagent |
Siedepunkt | 39°C to 41°C (1.013 hPa) |
Menge | 5 L |
Verpackung | Aluminum Bottle |
Physikalische Form | Liquid |