Learn More
Dichlormethan, für die Analyse von Pestizidrückständen, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7072102
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15604210
Marke: Honeywell-Chromasolv 344881L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen geeignet
  • Für die Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlormethan
Dichte 1.325 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.22
Zündpunkt 1223 °F
Dampfdruck 24.45 psi (55 °C), 6.83 psi (20 °C)
UN-Nummer UN1593
Beilstein 1730800
Formelmasse 84.93 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 % (GC)
Güte CHROMASOLV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.