Learn More
Dichlormethan, für die Analyse von Pestizidrückständen, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dichloromethane |
| Dichte | 1.325g/mL at 25°C |
| Menge | 6 x 1 L |
| Explosionsgrenze | 0.22 |
| Zündpunkt | 1223°F |
| Dampfdruck | 24.45 psi (55°C), 6.83 psi (20°C) |
| UN-Nummer | UN1593 |
| Beilstein | 1730800 |
| Formelmasse | 84.93g/mol |
| Reinheit (%) | ≥99.8% (GC) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dichloromethane
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.