Learn More
Dichlormethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, verpackt in 0,75 ml Ampullen, 100,0 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16317731 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
7,5 ml
Packungsgröße:
7.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16317731 7,5 ml 7.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16317731 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 217430075
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane-d2
Dichte 1,3600 g/mL
Brechungsindex 1,4218
Relative Dichte 1,36
Menge 7,5 ml
CAS 1665-00-5
Schmelzpunkt -97,0 °C
Siedepunkt 40,0 °C
Summenformel CH2Cl2
Strukturformel CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in alchol, ether and dmf
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-Name Dichlor(²H₂)methan
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
Formelmasse 86.95
Güte NMR