Learn More
Dichloromethane-d2, for NMR, packaged in 0.50 ml ampoules, 100.0 atom % D, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10378490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 0.50 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10378490 10 x 0.50 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10378490 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 217430050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane-d2
Namenshinweis 100.0 atom % D
Dichte 1.3600g/mL
Menge 10 x 0.50 mL
CAS 1665-00-5
Summenformel CH2Cl2
Strukturformel CD2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000882
Beilstein 01, IV, 39
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES C(Cl)Cl
IUPAC-Name Dichlor(dideuterio)methan
Molekulargewicht (g/mol) 86.939
PubChem CID 160586
Formelmasse 86.95
Güte NMR