Learn More
Dichlormethan-d2, 99.9 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7076419
Click to view available options
Menge:
10 Ea.
2 Ea.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1665-00-5
MFCD00000882
dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1665-00-5
MFCD00000882
dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Dient als Lösungsmittel in der Kernmagnetresonanzspektroskopie (NMR).
Dichloromethane-d{2} acts as a solvent in Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dichloromethane-d2
Dichte 1.35
Verpackung Vorgeschlitzte Ampullen,0.75 ml/Ampulle
Menge 2 Ea.
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and dimethyl formamide.
Formelmasse 86.95
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssig, in vorgeritzten Ampullen, 0,75 ml/Ampulle