Learn More
Dichlormethan-d2, 99.9 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374418
Click to view available options
Menge:
10 Ea.
2 Ea.
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11374418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042335.KV
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dient als Lösungsmittel in der Kernmagnetresonanzspektroskopie (NMR).
Dichloromethane-d{2} acts as a solvent in Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1665-00-5
MDL-Nummer MFCD00000882
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane-d2
Dichte 1.35
Verpackung Vorgeschlitzte Ampullen,0.75 ml/Ampulle
Menge 10 Ea.
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and dimethyl formamide.
Formelmasse 86.95
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssigkeit