Learn More
Dichlormethan, ACS-Reagenz, enthält 40 bis 150 ppm Amylen als Stabilisator, ≥99.5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15653640
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15653640 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15653640 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 3202691L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, enthält 40 bis 150 ppm Amylen als Stabilisator, ≥ 99.5 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlormethan
Schmelzpunkt -97 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Reagenz, enthält 40-150 ppm Amylen als Stabilisator, ≥99.5 %
CAS 75-09-2
CAS Min. % ≥99.0000%
CAS Max. % ≥99.0000%
Dichte 1.325 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Menge 1 l
Verpackung Glasflasche
Summenformel CH2Cl2
Strukturformel CH2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000881
UN-Nummer UN1593
Beilstein 1730800
Synonym Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
Siedepunkt 39 °C bis 41 °C
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC-Name Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) >99.5%
Güte ACS-Reagenz