Learn More
Dichlormethan, 99+%, ExtraPure, mit Amylen stabilisiert, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Metallkanister
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -97°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 39°C |
| Menge | 5 L |
| Verpackung | Metallkanister |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 350mbar at 20°C |
| Viskosität | 0.43 mPaS at 20°C |
| Formelmasse | 84.93g/mol |