Learn More
Dichlormethan, 99.9 %, für die Peptidsynthese, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10205671
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlormethan, 99.9 %, für die Peptidsynthese, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 L, Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10205671
Marke: Thermo Scientific Acros 354800025
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Peptidsynthese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2, 513-35-9
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Schmelzpunkt -97.0°C
Namenshinweis Stabilized with Amylene
Dichte 1.3250g/mL
Siedepunkt 39.0°C to 40.0°C
Menge 2.5 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Relative Dichte 1.325
Strukturformel CH2Cl2
Viskosität 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Wasser 0.005% max.
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) 99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0442943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Artikelnummer354800025,354800100
ChargennummerA0424990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2023 Artikelnummer354800025,354800100
ChargennummerA0438980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer354800025,354800100
ChargennummerA0400033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer354800025,354800100
ChargennummerA0396103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer354800025,354800100
Name des Produkts
Dichlormethan, 99.9 %, für die Peptidsynthese, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >