Learn More
Dichloromethane, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glass Bottle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloromethane |
Farbe | Colorless |
UN-Nummer | UN1593 |
Beilstein | 1730800 |
Formelmasse | 84.93g/mol |
Reinheit (%) | ≥99.5% (GC) |
Dichte | 1.325g/mL at 25°C |
Menge | 250 mL |
Explosionsgrenze | 0.22 |
Zündpunkt | 1223°C |