Learn More
Dichlorodiphenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10080900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10080900 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10244330 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
11326461 2.5 L Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10080900 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 113341000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 80-10-4 | C12H10Cl2Si | 253.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-10-4
Summenformel C12H10Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 253.20
MDL-Nummer MFCD00000489
InChI-Schlüssel OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyldichlorosilane, silane, dichlorodiphenyl, dichloro diphenyl silane, diphenylsilicon dichloride, diphenylsilyl dichloride, dichlor-difenylsilan, diphenyl dichlorosilane, dichlor-difenylsilan czech, hsdb 316, benzene, 1,1'-dichlorosilylene bis
PubChem CID 6627
IUPAC-Name Dichlor(diphenyl)silan
SMILES Cl[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorodiphenylsilane
Schmelzpunkt -22.0°C
Farbe Braun oder farblos bis Gelb
Dichte 1.2040g/mL
Siedepunkt 305.0°C
Flammpunkt 155°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2SiCl2
Brechungsindex 1.5765 to 1.5815
Menge 100 mL
Beilstein 16,91
Fieser 13,74
Relative Dichte 1.204
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 253.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorodiphenylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.