Learn More
Dichlordiphenylmethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-105356
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
2051-90-3
C13H10Cl2
237.13
MFCD00000811
OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
dichlorodiphenylmethane, diphenyldichloromethane, dpm halocarbon, benzophenone dichloride, alpha,alpha-dichlorodiphenylmethane, benzene, 1,1'-dichloromethylene bis, methane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyl methane, dichloro phenyl methyl benzene, unii-81fez29ak6
16327
[dichlor(phenyl)methyl]benzol
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(Cl)Cl
2051-90-3
C13H10Cl2
237.13
MFCD00000811
OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
dichlorodiphenylmethane, diphenyldichloromethane, dpm halocarbon, benzophenone dichloride, alpha,alpha-dichlorodiphenylmethane, benzene, 1,1'-dichloromethylene bis, methane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyl methane, dichloro phenyl methyl benzene, unii-81fez29ak6
16327
[dichlor(phenyl)methyl]benzol
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(Cl)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dichlorodiphenylmethane
Namenshinweis 97%
Farbe Gelb
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 305.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2CCl2
Brechungsindex 1.6030 to 1.6050
Menge 10 mL
Beilstein 05, 590
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,benzene,ethanol and toluene
Formelmasse 237.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorodiphenylmethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.