Learn More
Dichlordiphenylmethan, 97 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 113330500
Additional Details : CAS : 2051-90-3 Gewicht : 0.11150kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 50mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
2051-90-3 | |
237.13 | |
OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N | |
16327 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(Cl)Cl |
C13H10Cl2 | |
MFCD00000811 | |
dichlorodiphenylmethane, diphenyldichloromethane, dpm halocarbon, benzophenone dichloride, alpha,alpha-dichlorodiphenylmethane, benzene, 1,1'-dichloromethylene bis, methane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyl methane, dichloro phenyl methyl benzene, unii-81fez29ak6 | |
[dichlor(phenyl)methyl]benzol |
Spezifikation
Dichlorodiphenylmethane | |
>112°C | |
Glasflasche | |
1.23 | |
Gelb | |
97% | |
96% min. (GC) | |
(C6H5)2CCl2 | |
05, 590 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,benzene,ethanol and toluene | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(Cl)Cl | |
237.13 | |
237.13 | |
97% |
1.2300g/mL | |
Authentic | |
1.6030 to 1.6050 | |
305.0°C | |
50mL | |
2051-90-3 | |
C13H10Cl2 | |
MFCD00000811 | |
dichlorodiphenylmethane, diphenyldichloromethane, dpm halocarbon, benzophenone dichloride, alpha,alpha-dichlorodiphenylmethane, benzene, 1,1'-dichloromethylene bis, methane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyl methane, dichloro phenyl methyl benzene, unii-81fez29ak6 | |
OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N | |
[dichlor(phenyl)methyl]benzol | |
16327 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Dichlorodiphenylmethane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.