Learn More
Dichlordimethylsilizium, TRC
Artikelnummer. 30137861
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137861 10 g 10 Gramm
30137625 100 g 100 Gramm
30011146 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137861 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43447510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-78-5
Summenformel C2 H6 Cl2 Si
Molekulargewicht (g/mol) 129.06
Synonym DMDCS, Dimethyldichlorsilane
IUPAC-Name Dichlor(dimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyldichlorosilane
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Formelmasse 127.9616