Learn More
Dichlordimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358635 1000 g 1 Kilogramm
11338635 100 g 100 Gramm
11348635 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358635 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12133.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 129.055 g/mol
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dichlorodimethylsilan wird zur Herstellung eines harzgebundenen Siloxans mit tertiären Alkoholen verwendet und wird auch als Reagenz für die Synthese von optisch aktiven ansa-metallocen Polymerisationskatalysatoren verwendet. Es dient als Vorläufer von Silikon- und Polysilan-Verbindungen. Es wird auch für die Glasbeschichtung verwendet, um es vor Mikropartikeln zu schützen. Es wird zur Herstellung von harzgebundenem Siloxan mit Reaktivität gegenüber tertiären Alkoholen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Aminen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-78-5
Summenformel C2H6Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 129.055
MDL-Nummer MFCD00000491
InChI-Schlüssel LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
IUPAC-Name Dichlor(dimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 70°C to 71°C
Chemischer Name oder Material Dichlorodimethylsilane
Schmelzpunkt ∼-76°C
Menge 1000 g
Flammpunkt −5°C (23°F)
Brechungsindex 1.4045
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.068
Strukturformel (CH3)2SiCl2
UN-Nummer UN1162
Beilstein 605287
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 129.06
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorodimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyldichlorosilane