Learn More
Dichlorodimethylgerman, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10311104 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10311104 5 g Glasflasche 5 Gramm
10195470 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10311104 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 316500050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1529-48-2 | C2H6Cl2Ge | 173.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1529-48-2
Summenformel C2H6Cl2Ge
Molekulargewicht (g/mol) 173.57
MDL-Nummer MFCD00013588
InChI-Schlüssel YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylgermanium dichloride, germane, dichlorodimethyl, dimethyldichlorogermane, dichloro dimethyl germane, dimethylgermanedichloride, dimethylgermyl dichloride, geme2cl2, acmc-1boyh, germanium dimethyl dichloride, dimethyl germanium dichloride
PubChem CID 73724
IUPAC-Name Dichlor(dimethyl)german
SMILES C[Ge](C)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorodimethylgermane
Schmelzpunkt -22°C
Farbe Farblos
Dichte 1.5000g/mL
Siedepunkt 123°C
Flammpunkt 32°C
Prozentgehaltsbereich 95% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2GeCl2
Brechungsindex 1.4590 to 1.461
Menge 5 g
UN-Nummer 2920
Relative Dichte 1.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 173.57
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Flüssig