Learn More
Dichlorobi (Triphenylphosphin) Palladium (II), TRC
Artikelnummer. 30384923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384923 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384923 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4341451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorobis(triphenylphosphine) Palladium (II)
CAS 13965-03-2
Summenformel C36H30Cl2P2Pd
Menge 1 g
Synonym Bis(triphenylphosphine)dichloropalladium, Bis(triphenylphosphine)palladium Chloride, Bis(triphenylphosphine)palladium Dichloride, Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Chloride, Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Dichloride, Bis(triphenylphosphino)palladium Chloride, Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium, Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II), NSC 122924, Palladiumbis(triphenylphosphine) Dichloride, PdCl2(PPh3)2
InChI-Formel InChI=1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES [Cl-][Pd+2]([Cl-])([P](C=1C=CC=CC1)(C=2C=CC=CC2)C=3C=CC=CC3)[P](C=4C=CC=CC4)(C=5C=CC=CC5)C=6C=CC=CC6
IUPAC-Name Dichloropalladium; Triphenylphosphan
Molekulargewicht (g/mol) 701.89
Formelmasse 700.0235