Learn More
Alfa Aesar™ Dichlor-bis(pyridine)palladium(II), 98 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dichlorobis(pyridine)palladium(II) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 335.53 |
| Reinheit (%) | 98% |