Learn More
Dichloroacetonitrile, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dichloroacetonitrile |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2HCl2N/c3-2(4)1-5/h2H |
| Formelmasse | 108.9486 |