Learn More
Dichloracetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463304
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463304 5 g 5 Gramm
11473304 25 g 25 Gramm
11483304 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463304 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10612.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3018-12-0 | C2HCl2N | 109.937 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3018-12-0
Summenformel C2HCl2N
Molekulargewicht (g/mol) 109.937
MDL-Nummer MFCD00040886
InChI-Schlüssel STZZWJCGRKXEFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetonitrile, acetonitrile, dichloro, dichloromethyl cyanide, ccris 942, unii-o0l64v63m9, dichloro acetonitrile, pubchem17242, acmc-209hdn, dsstox_cid_1562
PubChem CID 18177
ChEBI CHEBI:82444
IUPAC-Name 2,2Dichloracetonitril
SMILES C(#N)C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroacetonitrile
Dichte 1.369
Siedepunkt 112°C to 114°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Pungent
Strukturformel Cl2CHCN
Brechungsindex 1.4405
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1739029
Formelmasse 109.94
Reinheit (%) ≥98%