Learn More
Dichloressigsäure, TRC
Artikelnummer. 30136227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136227 5 g 5 Gramm
30134736 1 g 1 Gramm
18093730 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136227 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4318255G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-43-6
Summenformel C2 H2 Cl2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.94
Synonym Acetic acid, dichloro- (5CI,8CI,9CI), 2,2-Dichloroacetic acid, DCA, DCA (acid), DCAA, DKhUK, Dichloracetic acid, Dichlorethanoic acid, Dichloroacetic acid, Dichloroethanoic acid, NSC 2654
IUPAC-Name 2,2--Dichloressigsäure
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroacetic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Formelmasse 127.9432
Reinheit (%) >95%