Learn More
Dichloressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457786 2500 g 2500 Gramm
11447786 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14740.0E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 128.936 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Diethylether, n-Octanol und Aceton.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-43-6
Summenformel C2H2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.936
MDL-Nummer MFCD00004223
InChI-Schlüssel JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
PubChem CID 6597
ChEBI CHEBI:36386
IUPAC-Name 2,2--Dichloressigsäure
SMILES C(C(=O)O)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroacetic acid
Schmelzpunkt 9°C to 11°C
Dichte 1.564
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.462
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1764
Beilstein 1098596
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3050
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
Formelmasse 128.94
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit