Learn More
Dichloressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447786 500 g 500 Gramm
11457786 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14740.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 128.936 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Diethylether, n-Octanol und Aceton.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 79-43-6
Summenformel C2H2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.936
MDL-Nummer MFCD00004223
InChI-Schlüssel JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
PubChem CID 6597
ChEBI CHEBI:36386
IUPAC-Name 2,2--Dichloressigsäure
SMILES C(C(=O)O)(Cl)Cl
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Dichloroacetic Acid
Schmelzpunkt 9°C to 11°C
Dichte 1.564
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.462
Menge 500 g
UN-Nummer UN1764
Beilstein 1098596
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,3050
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
Formelmasse 128.94
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.