missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) Dimer, TRC

Artikelnummer. 30384588
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384588 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30384588 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43537050MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) Dimer
CAS 12354-85-7
Summenformel 2 C10 H16 . 4 Cl . 2 Rh
Menge 50 mg
Synonym 1,2,3,4,5-Pentamethyl-1,3-cyclopentadiene Rhodium Complex, (eta5-Pentamethylcyclopentadienyl)rhodium Dichloride Dimer, Bis(chloro(μ-chloro)(eta5-pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Bis(dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Bis(pentamethylcyclopentadienylrhodium dichloride), Bis(μ-chloro)bis(chloro(eta5-pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Bis[dichloro[eta5-(pentamethylcyclopentadienyl)]rhodium], Di-μ-Chlorodichlorobis(pentamethyl-π-cyclopentadienyl)dirhodium, Di-μ-chlorobis[chloro(eta5-pentamethylcyclopentadienyl)rhodium], Di-μ-chlorodichlorobis((eta5-pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Di-μ-chlorodichlorobis(pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium, Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium Dimer, Dichlorobis(μ2-chloro)bis(eta5-pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium, Pentamethylcyclopentadienerhodium Dichloride Dimer, Tetrachlorobis(pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium, etrachlorobis(eta5-pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium, Di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5-eta)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-rhodium
InChI-Formel InChI=1S/2C10H16.4ClH.2Rh/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*6H,1-5H3;4*1H;;/q2*-1;;;;;2*+3/p-4
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3].[Rh+3].CC1[C-](C)[C](C)C(=C1C)C.CC2[C-](C)[C](C)C(=C2C)C
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentene;rhodium(3+);tetrachloride
Molekulargewicht (g/mol) 620.091
Formelmasse 617.937
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.