Learn More
Dichlor(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III)-Dimer, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307778
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307778 250 mg 250 Milligramm
11397768 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033657.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12354-85-7 | C20H30Cl4Rh2 | 618.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12354-85-7
Summenformel C20H30Cl4Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 618.07
MDL-Nummer MFCD00061552
InChI-Schlüssel QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
Synonym Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer
PubChem CID 74222901
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien; Rhodium(2+); Tetrachlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh++].[Rh++].C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C.C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dimer
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Rot
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran and methanol. Insoluble in water and diethylether
Formelmasse 618.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver