Learn More
Thermo Scientific™ Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol-Agar-Basis (DRBC) (ISO) (dehydriert)
Artikelnummer. 13265929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13265929 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13265929 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM1148B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00 CHF
    298.07 CHF / 500 Gramm
    Sparen 35.93 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isolieren und zählen Sie Hefen und Schimmelpilze in verunreinigten Lebensmitteln mit dem DRBC-Nährmedium bei gleichzeitiger Hemmung nicht zu untersuchender Bakterien.
Isolieren und zählen Sie lebensmittelverderbende Hefen und Schimmelpilze mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol-Agar-Basis (DRBC) (ISO) bei gleichzeitiger Einhaltung der ISO 21527-1: 2008. Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol-Agar (DRBC) (ISO) wurde speziell entwickelt, um das Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien zu unterdrücken, während gleichzeitig das Wachstum der Spezies gefördert wird, die nicht auf Rose-Bengal Chloramphenicol-Agar oder saurem Kartoffel-Dextrose-Agar isoliert werden können.
Verwenden Sie die Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol-Agar-Basis (DRBC) für die selektive Isolierung und Zählung lebender Hefen und Schimmelpilze in Lebensmitteln mit einer Wasseraktivität von über 0,95 aW.
  • Entspricht der Norm ISO 21527-1: 2008.
  • Selektiv bei lebenden Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmittelproben.
DRBC (ISO) ist eine Modifizierung des ursprünglichen Rose-Bengal Chloramphenicol-Nährmediums1 und unterscheidet sich dadurch, dass der Rose-Bengal-Gehalt durch die Hinzufügung von Dichloran und die pH-Wert-Änderung zu 5,6 optimiert wurde.
Die Verwendung von Chloramphenicol in diesem Nährmedium unterdrückt bakterielles Wachstum, sodass Schimmelpilze und Hefen wachsen können. Die Hemmung der Schimmelpilzausbreitung und die Beschränkung der Koloniengröße führt zu einfacherer Zählung und leichterem Nachweis. Der niedrigere pH-Wert von DRBC-Agar (ISO) verstärkt die Hemmung von Hefen durch das Rose-Bengal.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol-Agar-Basis (DRBC) (ISO) (dehydriert)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g