Learn More
Dichlobenil, LoGiCal
Product Code. 30457401
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30457401 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30457401 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR2570.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Dichlobenil
CAS 1194-65-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dichlobenil
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H3 Cl2 N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 2,6-dichloro-, 2,6-Dichlorobenzonitrile, 2,6-Dichlorocyanobenzene, Casoron, Casoron 133, Casoron 4G, Casoron G, DBN, DBN (pesticide), Dichlobenil, H 133, NSC 521490, Nia 5996, Niagara 5996, Surfassol
InChI-Formel InChI=1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Clc1cccc(Cl)c1C#N
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzonitril
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 172.01
Menge 10 mg
Formelmasse 170,9643 g/mol