Learn More
Dicalite™ speed plus, Kieselgur-Filtermittel, Thermo Scientific Chemicals
58.97 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dicalite™ speed plus |
Physikalische Form | Pulver |
Dichte | <26.0 lb./ft3 (wet density) |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 kg |
pH | 9 to 10.5 (10% slurry) |
CAS | 68855-54-9 |
Partikelgröße | Retained on 40 Mesh sieve: <0.90 wt.%, retained on 140 Mesh sieve: <10.0 wt.% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Durchlässigkeit | 85 to 115 (permeability flow ratio) |