Learn More
Dibutyltin-Oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-103469 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10513741
Marke: Thermo Scientific 179361000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 818-08-6
Summenformel C8H18OSn
Molekulargewicht (g/mol) 248.92
MDL-Nummer MFCD00001992
InChI-Schlüssel JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
IUPAC-Name Dibutyl(oxo)zinn
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyltin oxide
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]2Sn(=O)
Menge 100 g
Beilstein 04, I, 588
Fieser 05,188; 09,141; 10,123; 12,160; 13,53; 15,116; 16,112
Merck Index 15, 3048
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Formelmasse 248.92
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Granulatpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutyltin oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.