Learn More
Dibutylgermanium Dichlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10433073 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10433073 5 g Glasflasche 5 Gramm
10528483 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10433073 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 381110050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4593-81-1
Summenformel C8H18Cl2Ge
Molekulargewicht (g/mol) 257.73
MDL-Nummer MFCD00013590
InChI-Schlüssel VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
PubChem CID 20723
IUPAC-Name Dibutyl(dichlor)german
SMILES CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutylgermanium dichloride
Farbe Farblos
Dichte 1.2080g/mL
Siedepunkt 242°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2CH2CH2)2Ge(Cl)2
Brechungsindex 1.4720 to 1.474
Menge 5 g
Relative Dichte 1.208
Formelmasse 257.73
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutylgermanium dichloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.