Learn More
Dibutylether, Reagenzienqualität, ≥99 %, Honeywell
Artikelnummer. 15691010 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
20 l
200 l
Verpackung:
Dose
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
200 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15691010 200 l Metallfass 200 Liter
15671010 1 l Glasflasche 1 Liter
15601020 20 l Dose 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15691010 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 110280200L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 142-96-1
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00009461
InChI-Schlüssel DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Di-n-Butylether, Butylether, Dibutylether, Butan, 1,1'-Oxybis, N-Butylether, Dibutylenoxid, Butyloxid, 1,1'-Oxybisbutan, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC-Name 1-Butoxybutan
SMILES CCCCOCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutylether
Schmelzpunkt -98 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.764 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 140 °C
Flammpunkt 25 °C (77 °F)
Zündpunkt 365 °F
Verpackung Metallfass
Strukturformel [CH3(CH2)3]2O
Brechungsindex n20/D 1.399 (Lit.)
Menge 200 l
UN-Nummer UN1149
Beilstein 1732752
Dampfdichte 4.48 (vs. Luft)
Formelmasse 130.23 mol
Dampfdruck 4.8 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus