Learn More
Dibutylether, Reagenzienqualität, ≥99 %, Honeywell
Artikelnummer. 15671010 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
20 l
200 l
Verpackung:
Dose
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
200 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15671010 1 l Glasflasche 1 Liter
15601020 20 l Dose 20 Liter
15691010 200 l Metallfass 200 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15671010 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1102801L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 142-96-1
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00009461
InChI-Schlüssel DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Di-n-Butylether, Butylether, Dibutylether, n-Butylether, Dibutyloxid, 1,1'-Oxybisbutan, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC-Name 1-Butoxybutan
SMILES CCCCOCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutylether
Namenshinweis Reinheitsgrad, ≥99 %
CAS Max. % ≤100.0000%
Schmelzpunkt -98 °C (Literatur)
Dichte 0,764┬ág/mL┬ábei 25┬á°C (Lit.)
Siedepunkt 142 bis 143 °C (Literatur)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]2O
Menge 1 l
UN-Nummer UN1149
Beilstein 1732752
Reinheit (%) >99,0 %
Güte Reagenz