Learn More
Dibrommethan, TRC
Artikelnummer. 30374443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374443 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42564510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromomethane
CAS 74-95-3
Summenformel C H2 Br2
Menge 10 g
Synonym Dibromomethane, Methylene bromide, Methylene dibromide, NSC 7293
InChI-Formel InChI=1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
SMILES BrCBr
IUPAC-Name Dibrommethan
Molekulargewicht (g/mol) 173.83
Formelmasse 171.8523