Learn More
Dibromchlormethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
It affords bromochlorocarbene under phase-transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es liefert Bromchlorcarben unter Phasentransferbedingungen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Getrennt von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln und licht- und hitzegeschützt lagern. Unter inertem Gas lagern.
Es liefert Bromchlorcarben unter Phasentransferbedingungen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Getrennt von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln und licht- und hitzegeschützt lagern. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibromochloromethane |
| Schmelzpunkt | -22°C |
| Dichte | 2.42 |
| Siedepunkt | 115°C to 118°C |
| Brechungsindex | 1.5475 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1731046 |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
| Merck Index | 14,2135 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dibromochloromethane
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Chlorodibromomethane