Learn More
Dibromacetonitril, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458836
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458836 5 g 5 Gramm
11468836 25 g 25 Gramm
11478836 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16994.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3252-43-5 | C2HBr2N | 198.845 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3252-43-5
Summenformel C2HBr2N
Molekulargewicht (g/mol) 198.845
MDL-Nummer MFCD00001856
InChI-Schlüssel NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940
PubChem CID 18617
ChEBI CHEBI:82445
IUPAC-Name 2,2-Dibromacetonitril
SMILES C(#N)C(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromoacetonitrile
Dichte 2.296
Siedepunkt 67°C to 69°C (24 mmHg)
Flammpunkt 56°C (133°F)
Geruch Pungent, Makes Eyes Water
Strukturformel Br2CHCN
Brechungsindex 1.542
Menge 5 g
UN-Nummer UN3286
Beilstein 1739037
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 198.84
Reinheit (%) 94%